2'-Fluorpropiophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Fluoropropiophenone
PC4188-25G PC4188-5G
APOSPC4188-25GEA 349 DKK
APOSPC4188-25G APOSPC4188-5G
2'-Fluorpropiophenon 98%
2'-Fluorpropiophenon
Formel: C₉H₉FO
Kogepunkt: 89…91 °C/12mmHg
Massefylde: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009893
CAS-nummer: 446-22-0