Methyl3,5-difluorbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3,5-difluorobenzoate
PC4186-1G PC4186-25G PC4186-5G PC4186-100G
APOSPC4186-1GEA 110 DKK
APOSPC4186-1G APOSPC4186-25G APOSPC4186-5G APOSPC4186-100G
Methyl3,5-difluorbenzoat 98%
Methyl3,5-difluorbenzoat
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molekylvægt: 172.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318160
CAS-nummer: 216393-55-4