4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
PC4183-250MG PC4183-5G PC4183-25G PC4183-100G
APOSPC4183-250MGEA 0 DKK
APOSPC4183-250MG APOSPC4183-5G APOSPC4183-25G APOSPC4183-100G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃F₃N₂O
Smeltepunkt: 168…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151833
CAS-nummer: 1546-80-1