4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-(2-Fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
PC4175J-1G PC4175J-2.5G PC4175J-250MG
APOSPC4175J-1GEA 121 DKK
APOSPC4175J-1G APOSPC4175J-2.5G APOSPC4175J-250MG
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formel: C₇H₈FN₃S
Molekylvægt: 185.22 g/mol
Smeltepunkt: 154…157 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041269
CAS-nummer: 38985-72-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III