(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(4-Fluorophenylthio)propan-2-one
PC4175H-1G
PC4175H-5G
APOSPC4175H-1GEA
296
DKK
APOSPC4175H-1G
APOSPC4175H-5G
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
(4-Fluorophenylthio)acetone
Formel:
C₉H₉FOS Kogepunkt: 100…103 °C/1mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00179340 CAS-nummer: 2968-13-0 |