(4-fluorphenylthio)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4175D-10G PC4175D-50G
APOSPC4175D-10GEA 889 DKK
APOSPC4175D-10G APOSPC4175D-50G
(4-fluorphenylthio)eddikesyre 97%
Formel: C₈H₇FO₂S
Smeltepunkt: 76…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219825
CAS-nummer: 332-51-4