1-(4-fluorphenyl)pyrrol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4174M-1G PC4174M-5G
APOSPC4174M-1GEA 461 DKK
APOSPC4174M-1G APOSPC4174M-5G
1-(4-fluorphenyl)pyrrol 97%
1-(4-fluorphenyl)pyrrol
Formel: C₁₀H₈FN
Smeltepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047066
CAS-nummer: 81329-31-9