3-(4-fluorphenyl)propionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4174G-1G PC4174G-5G PC4174G-10G
APOSPC4174G-1GEA 164 DKK
APOSPC4174G-1G APOSPC4174G-5G APOSPC4174G-10G
3-(4-fluorphenyl)propionsyre 97%
3-(4-fluorphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17 g/mol
Smeltepunkt: 86…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060327
CAS-nummer: 459-31-4