4-Fluorphenylmethylsulfon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
PC4174-25G PC4174-5G
APOSPC4174-25GEA 480 DKK
APOSPC4174-25G APOSPC4174-5G
4-Fluorphenylmethylsulfon 98%
4-Fluorphenylmethylsulfon
Formel: C₇H₇FO₂S
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039753
CAS-nummer: 455-15-2
EINECS: 207-237-0