4-Fluorphenylisocyanat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4166-100G PC4166-25G PC4166-5G
APOSPC4166-100GEA 950 DKK
APOSPC4166-100G APOSPC4166-25G APOSPC4166-5G
4-Fluorphenylisocyanat 98%
4-Fluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄FNO
Kogepunkt: 55 °C/8mmHg
Massefylde: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002023
CAS-nummer: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN nummer: 3080
ADR: 6.1+3,II