3-Fluorphenylisocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-3-isocyanatobenzene
PC4165-25G PC4165-5G
APOSPC4165-25GEA 567 DKK
APOSPC4165-25G APOSPC4165-5G
3-Fluorphenylisocyanat 97%
3-Fluorphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄FNO
Molekylvægt: 137.11 g/mol
Kogepunkt: 56…58 °C/14mmHg
Massefylde: 1.201 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 41 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002015
CAS-nummer: 404-71-7
EINECS: 206-966-1
UN nummer: 3080
ADR: 6.1+3 II