2-(4-fluorphenyl)indol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4160-1G PC4160-5G PC4160-25G
APOSPC4160-1GEA 164 DKK
APOSPC4160-1G APOSPC4160-5G APOSPC4160-25G
2-(4-fluorphenyl)indol 97%
2-(4-fluorphenyl)indol
Formel: C₁₄H₁₀FN
Smeltepunkt: 190…192 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068178
CAS-nummer: 782-17-2