4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4157-250G PC4157-50G PC4157-5G
APOSPC4157-250GEA 3490 DKK
APOSPC4157-250G APOSPC4157-50G APOSPC4157-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde
Formel: C₁₃H₉FO₂
Kogepunkt: 310 °C
Massefylde: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318148
CAS-nummer: 68359-57-9
EINECS: 269-856-2
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III