4-fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC4156-100G PC4156-25G PC4156-500G
APOSPC4156-100GEA 262 DKK
APOSPC4156-100G APOSPC4156-25G APOSPC4156-500G
4-fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
4-fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClFN₂
Smeltepunkt: 265 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012942
CAS-nummer: 823-85-8
EINECS: 212-521-2