2-(brommethyl)-1-Fluor-3-nitrobenzen 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-nitrobenzene
PC4155-5G PC4155-500MG PC4155-25G
APOSPC4155-5GEA 1490 DKK
APOSPC4155-5G APOSPC4155-500MG APOSPC4155-25G
2-(brommethyl)-1-Fluor-3-nitrobenzen 98+%
2-(brommethyl)-1-Fluor-3-nitrobenzen
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Smeltepunkt: 50…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042918
CAS-nummer: 1958-93-6
EINECS: 217-801-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II