3-fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Fluorphenyl)hydrazin HCl, (3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC4154-100G PC4154-25G PC4154-500G
APOSPC4154-100GEA 654 DKK
APOSPC4154-100G APOSPC4154-25G APOSPC4154-500G
3-fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
3-fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClFN₂
Smeltepunkt: 268 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012934
CAS-nummer: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4