5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4150G-10G PC4150G-1G PC4150G-500MG
APOSPC4150G-10GEA 0 DKK
APOSPC4150G-10G APOSPC4150G-1G APOSPC4150G-500MG
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₂H₁₁FO₂
Smeltepunkt: 173…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00174037
CAS-nummer: 55579-72-1