(3-Fluorphenyl)acetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
PC4143-100G PC4143-25G PC4143-5G PC4143-10G
APOSPC4143-100GEA 1580 DKK
APOSPC4143-100G APOSPC4143-25G APOSPC4143-5G APOSPC4143-10G
(3-Fluorphenyl)acetonitril 98%
(3-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.14 g/mol
Kogepunkt: 124…125 °C/10mmHg
Massefylde: 1.163 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001907
CAS-nummer: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III