4-Fluorphenylacetone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluorophenylacetone
PC4141L-100G PC4141L-25G PC4141L-5G
APOSPC4141L-100GEA 985 DKK
APOSPC4141L-100G APOSPC4141L-25G APOSPC4141L-5G
4-Fluorphenylacetone 98%
4-Fluorphenylacetone
Formel: C₉H₉FO
Kogepunkt: 106…107 °C/18mmHg
Massefylde: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000362
CAS-nummer: 459-03-0
EINECS: 207-284-7