(4-fluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
PC4140-100G
PC4140-25G
PC4140-500G
APOSPC4140-100GEA
230
DKK
APOSPC4140-100G
APOSPC4140-25G
APOSPC4140-500G
(4-fluorphenyl)eddikesyre 97%
(4-fluorphenyl)eddikesyre
Formel:
(C₆H₄F)CH₂COOH Kogepunkt: 164 °C/2mmHg Smeltepunkt: 81…85 °C Flammepunkt: >100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004343 CAS-nummer: 405-50-5 EINECS: 206-972-4 |