5-Fluor-2-iodanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4136-25G PC4136-5G
APOSPC4136-25GEA 889 DKK
APOSPC4136-25G APOSPC4136-5G
5-Fluor-2-iodanilin
5-Fluor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅FIN
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093953
CAS-nummer: 255724-71-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III