2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4135-1G PC4135-25G PC4135-5G
APOSPC4135-1GEA 164 DKK
APOSPC4135-1G APOSPC4135-25G APOSPC4135-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₀BFO₂
Smeltepunkt: 242…250 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01075707
CAS-nummer: 178305-99-2