1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4134-1G PC4134-500MG PC4134-5G
APOSPC4134-1GEA 436 DKK
APOSPC4134-1G APOSPC4134-500MG APOSPC4134-5G
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene
Formel: C₇H₄ClF₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01820808
CAS-nummer: 40750-71-8