(3-fluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 382 DKK
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
(3-fluorphenyl)eddikesyre 97%
(3-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
Kogepunkt: 151 °C/0,8mmHg
Smeltepunkt: 42…48 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004331
CAS-nummer: 331-25-9
EINECS: 206-360-7