8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC412567-1G PC412567-250MG
APOSPC412567-1GEA 3050 DKK
APOSPC412567-1G APOSPC412567-250MG
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Formel: C₁₀H₇BF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504852
CAS-nummer: 1072951-47-3