2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC412560-1G PC412560-25G PC412560-5G
APOSPC412560-1GEA 765 DKK
APOSPC412560-1G APOSPC412560-25G APOSPC412560-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795676
CAS-nummer: 1073339-21-5