8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (8-(Trifluoromethoxy)quinolin-5-yl)boronic acid
PC412551-1G PC412551-250MG
APOSPC412551-1GEA 2290 DKK
APOSPC412551-1G APOSPC412551-250MG
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Formel: C₁₀H₇BF₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11504851
CAS-nummer: 1072951-46-2