2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC412500-1G PC412500-500MG PC412500-5G PC412500-25G
APOSPC412500-1GEA 654 DKK
APOSPC412500-1G APOSPC412500-500MG APOSPC412500-5G APOSPC412500-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094996
CAS-nummer: 1072951-50-8