2-Fluor-5-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(6-Fluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Fluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
PC412477-10G PC412477-1G PC412477-5G
APOSPC412477-10GEA 414 DKK
APOSPC412477-10G APOSPC412477-1G APOSPC412477-5G
2-Fluor-5-pyridinboronsyrepinacolester
2-Fluor-5-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Molekylvægt: 223.05 g/mol
Smeltepunkt: 29…33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412792
CAS-nummer: 444120-95-0