3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412454-1G PC412454-5G
APOSPC412454-1GEA 4140 DKK
APOSPC412454-1G APOSPC412454-5G
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368843
CAS-nummer: 1072952-44-3