4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412405-25G PC412405-5G
APOSPC412405-25GEA 5670 DKK
APOSPC412405-25G APOSPC412405-5G
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08705274
CAS-nummer: 1072951-78-0