2,6-Difluor-4-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,6-Difluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2,6-Difluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC412384-1G PC412384-500MG
APOSPC412384-1GEA 933 DKK
APOSPC412384-1G APOSPC412384-500MG
2,6-Difluor-4-pyridinboronsyrepinacolester
2,6-Difluor-4-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Molekylvægt: 241.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913987
CAS-nummer: 1204333-58-3