1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412371-5G PC412371-25G
APOSPC412371-5GEA 447 DKK
APOSPC412371-5G APOSPC412371-25G
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-(Difluoromethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₅BF₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17011852
CAS-nummer: 1206640-82-5