2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC412323-1G PC412323-250MG PC412323-5G
APOSPC412323-1GEA 1460 DKK
APOSPC412323-1G APOSPC412323-250MG APOSPC412323-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040272
CAS-nummer: 345226-20-2