3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4123-1G PC4123-250MG
APOSPC4123-1GEA 1090 DKK
APOSPC4123-1G APOSPC4123-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Molekylvægt: 212.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00973825
CAS-nummer: 149739-48-0