2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412092-25G PC412092-5G
APOSPC412092-25GEA 3140 DKK
APOSPC412092-25G APOSPC412092-5G
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₅BF₂O₃
Smeltepunkt: 206…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974116
CAS-nummer: 870718-06-2