2-Brom-4-Fluorphenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412058-1G PC412058-500MG PC412058-5G
APOSPC412058-1GEA 284 DKK
APOSPC412058-1G APOSPC412058-500MG APOSPC412058-5G
2-Brom-4-Fluorphenylboronsyre 97%
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195647
CAS-nummer: 1217501-12-6