3-Fluor-4-pyridinboronsyrepinacolester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
PC412004-10G PC412004-25G PC412004-5G
APOSPC412004-10GEA 933 DKK
APOSPC412004-10G APOSPC412004-25G APOSPC412004-5G
3-Fluor-4-pyridinboronsyrepinacolester 95%
3-Fluor-4-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798251
CAS-nummer: 458532-88-2