(2-fluorphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4120-100G PC4120-1KG PC4120-500G
APOSPC4120-100GEA 240 DKK
APOSPC4120-100G APOSPC4120-1KG APOSPC4120-500G
(2-fluorphenyl)eddikesyre 98%
(2-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄F)CH₂COOH
Smeltepunkt: 61…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004315
CAS-nummer: 451-82-1
EINECS: 207-196-9