2,3-Difluor-6-methoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4118-1G PC4118-5G PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA 197 DKK
APOSPC4118-1G APOSPC4118-5G APOSPC4118-25G
2,3-Difluor-6-methoxybenzaldehyd 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 57…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093968
CAS-nummer: 187543-87-9