4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411326-1G PC411326-25G PC411326-5G
APOSPC411326-1GEA 1970 DKK
APOSPC411326-1G APOSPC411326-25G APOSPC411326-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅BrF₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17078896
CAS-nummer: 1243250-04-5