4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411325-1G PC411325-25G PC411325-5G
APOSPC411325-1GEA 469 DKK
APOSPC411325-1G APOSPC411325-25G APOSPC411325-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅BrF₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14702889
CAS-nummer: 1215295-92-3