1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411324-10G PC411324-1G PC411324-5G
APOSPC411324-10GEA 4370 DKK
APOSPC411324-10G APOSPC411324-1G APOSPC411324-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅F₂IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21364399
CAS-nummer: 1354705-44-4