2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
PC4108-25G PC4108-5G PC4108-100G
APOSPC4108-25GEA 622 DKK
APOSPC4108-25G APOSPC4108-5G APOSPC4108-100G
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Formel: C₈H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059542
CAS-nummer: 421552-12-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III