2-(4-fluorphenoxy)-3-nitropyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 592 DKK
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-fluorphenoxy)-3-nitropyridin 97%
2-(4-fluorphenoxy)-3-nitropyridin
Formel: C₁₁H₇FN₂O₃
Smeltepunkt: 98…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067801
CAS-nummer: 147143-58-6