5-Brom-2-fluorbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4107-5G PC4107-100G PC4107-25G
APOSPC4107-5GEA 164 DKK
APOSPC4107-5G APOSPC4107-100G APOSPC4107-25G
5-Brom-2-fluorbenzoesyre 97%
5-Brom-2-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molekylvægt: 219.01 g/mol
Smeltepunkt: 141…151 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143423
CAS-nummer: 146328-85-0