4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 382 DKK
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Formel: C₁₃H₉ClF₂
Kogepunkt: 126…128 °C/1mmHg
Massefylde: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044329
CAS-nummer: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II