2-Fluor-6-phenoxybenzonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4103-25G PC4103-5G PC4103-100G
APOSPC4103-25GEA 480 DKK
APOSPC4103-25G APOSPC4103-5G APOSPC4103-100G
2-Fluor-6-phenoxybenzonitril 95%
2-Fluor-6-phenoxybenzonitril
Formel: C₁₃H₈FNO
Smeltepunkt: 90…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068201
CAS-nummer: 175204-06-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III