Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4102-5G PC4102-25G PC4102-1G
APOSPC4102-5GEA 828 DKK
APOSPC4102-5G APOSPC4102-25G APOSPC4102-1G
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Formel: C₈H₁₀F₄O₄
Molekylvægt: 246.16 g/mol
Kogepunkt: 78 °C/5mmHg
Massefylde: 1.273 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015155
CAS-nummer: 377-71-9
EINECS: 206-821-2