4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC410059-1G PC410059-5G
APOSPC410059-1GEA 491 DKK
APOSPC410059-1G APOSPC410059-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FNO
MDL Number: MFCD01815090
CAS-nummer: 215589-24-5